Merck
AMBH2D6F19CA
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.58
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
DXQDHJSBBMMJOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092286-30-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)