AMBH2D6F18E8
Ambeed, Inc.
1,7-Dichloroisoquinoline
About This Item
Iupac Name
1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
Clave InChI
NRBSVPXPMBQUGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70810-24-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)