AMBH2D6F0F56
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(9-2)3-5-8-6-4-7;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FOFDBMMYPIJSCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3970-73-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)