Merck
AMBH2D6F0D8B
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.99
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-4-1-3(2-8)9-5(7)10-4/h1H
Clave InChI
HLAOENZTDMPYNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26293-93-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)