Merck
AMBH2D6F0B77
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-cyanobenzeneacetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.06
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(cyanomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-2-1-7(3-4-11)8(5-9)6-12/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
JFJQZQISHKWUQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925672-89-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)