AMBH2D6F0B71
Ambeed, Inc.
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
About This Item
Iupac Name
4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c10-8(11,12)5-15-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4,13-14H,5H2
Clave InChI
DWRAMTYYMNLVBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886536-37-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886536-37-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)