Merck
AMBH2D6F0B6B
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.92
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9-11H
Clave InChI
OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182344-14-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)