Merck
AMBH2D6F03DB
Ambeed, Inc.
6-Iodopyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221
Número MDL:
Iupac Name
6-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4IN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clave InChI
LQSJUQMCZHVKES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53557-69-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)