Merck
AMBH2D6F03C6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.02
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-3-1-8-5-4(3)6(11)10-2-9-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
XJUAXRSIRZNYBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22276-97-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)