Merck
AMBH2D6F037F
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
337.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O4S/c1-10(2,3)17-9(15)13-8-12-5(6(11)18-8)7(14)16-4/h1-4H3,(H,12,13,15)
Clave InChI
BUOGHUPVVLMNNM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914349-71-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)