Merck
AMBH2D6F0302
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.48
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-3-6(9)7-10-1-2-11(7)4-5/h1-4H
Clave InChI
FYUCIRHQXQEOJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474708-88-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)