Merck
AMBH2D6F0284
Ambeed, Inc.
(4-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.56
Número MDL:
Iupac Name
(4-chloro-5-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-5-1-4(3-10)9-2-6(5)8/h1-2,10H,3H2
Clave InChI
VYGKQYHESCOCGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113209-90-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)