Merck
AMBH2D6F01E7
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-chloropyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.55
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clave InChI
LQNBBHICRUONJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101257-82-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)