AMBH2D6F0145
Ambeed, Inc.
Ataluren
About This Item
Iupac Name
3-[5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
Clave InChI
OOUGLTULBSNHNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/775304-57-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)