Merck
AMBH2D6EF805
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.68
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-chloro-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-4-5-7(11)12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
UEYNRRQJJHZENW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159603-71-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)