Merck
AMBH2D6EF6EF
Ambeed, Inc.
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.58
Número MDL:
Iupac Name
7-chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H4ClN3/c8-7-3-5-6(4-11-7)10-2-1-9-5/h1-4H
Clave InChI
JZAAFHCCXSMDIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93049-39-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)