Merck
AMBH2D6ECCC5
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinazolin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(10)12-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
IJXKEDDKGGBSBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190273-89-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)