Merck
AMBH2D6EC50D
Ambeed, Inc.
5-Chloroisoindolin-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-1-isoindolinone
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-10-8(7)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
PSKBCTAXSVTOTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74572-29-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)