Merck
AMBH2D6EBAA9
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-5(13)9-11-7-3-2-6(10)4-8(7)12-9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
OHZBVWWAKOKDFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/296265-20-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)