Z288284
KNF Laboport® mini-pump
Pump only, AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KNF
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
peso
4.2 lb
Descripción general
- Portable
- Oil-free
- Quiet operation
- Maintenance-free, Ryton® pump head
- Molded PTFE diaphragm
- Kalrez® multi-port valves
- Single stage
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)