W511404
6-Methyl-5-hepten-2-ol
≥99%, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
coriander; green
cadena SMILES
CC(O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8-9H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup