Merck
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexane
≥95%
Sinónimos:
1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1304479
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
densidad de vapor
4.63 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal
cadena SMILES
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Clave InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
195 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)