W376507
(−)-Myrtenyl acetate
≥95%
Sinónimos:
(1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methyl acetate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Análisis
≥95%
actividad óptica
[α]20/D −47°, neat
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
densidad
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; floral
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
Clave InChI
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves