W311901
Ylang-ylang oil
FG
Sinónimos:
Ylang-ylang oil III
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Cananga odorata
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
actividad óptica
[α]20/D −38°, neat
índice de refracción
n20/D 1.508
bp
261 °C/760 mmHg
densidad
0.928 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup