Merck
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
Sinónimos:
Salvia Sclarea
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2321
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 182.60
actividad óptica
[α]20/D −10.5°, neat
origen
USA origin
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 20 ppm
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)