Merck
T320722
5-CHLORO-2-(4-METHYLPIPERIDIN-1-YL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H17Cl2N3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.21
Número MDL:
Otras notas