Merck
T301140
1,1-DIMETHYL-2-[2-(3,5,7-TRIMETHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-AZEPIN-1-YL)ETHYL]PIPERIDINIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H31IN2O
Peso molecular:
418.365
Número MDL:
Otras notas