Merck
T156876
3-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-6-(4-CHLOROPHENYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21ClN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
412.945
Número MDL:
Otras notas