Merck
T156434
2-[4-[(Z)-2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-2-CYANO-VINYL]-2-METHOXY-PHENOXY]-N-(2-ISOPROPYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H26N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
466.544
Número MDL:
Otras notas