Merck
T153079
N'-[([4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE]-2-(3-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H21N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
311.387
Número MDL:
Otras notas