Merck
T144193
ETHYL 6-BROMO-8-(1-PIPERIDINYL)IMIDAZO[1,2-A]PYRAZINE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H17BrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
353.221
Número MDL:
Otras notas