Merck
T129518
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18FN3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
435.415
Número MDL:
Otras notas