Merck
T120545
2,4-DICHLORO-N-(2-((2,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO)-4-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H11Cl4N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
499.14
Número MDL:
Otras notas