Merck
S83802
2-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-(1,3)DIOXOLANE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
274.407
Número MDL:
Otras notas