Merck
S326178
ME-3,11-DITHIA-TRICYCLO(11.2.2.1(5,9))OCTADECA-1(16),5,7,9(18),13(17),14-HEXAENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H18S2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.461
Número MDL:
Otras notas