Merck
S27260
(2,2-DICHLORO-1-(4-METHYL-BENZOYLAMINO)-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H23Cl3NOP
Número de CAS:
Peso molecular:
526.834
Número MDL:
Otras notas