Merck
RNI00099
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-BINAP]digold(I)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H32Au2Cl2P2
Peso molecular:
1087.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
formulario