Merck
R998451
2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(4-METHYLBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H18N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
338.434
Número MDL:
Otras notas