Merck
R973688
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22BrN5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
536.454
Número MDL:
Otras notas