Merck
R900079
3,6-DICHLORO-N-(4-(PHENYLDIAZENYL)PHENYL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H13Cl2N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
426.327
Número MDL:
Otras notas