Merck
R867438
8((2-CL-6-F-BENZYL)THIO)3-ME-7-(2-ME-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H16ClFN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
394.858
Número MDL:
Otras notas