Merck
R857661
ETHYL 4-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-2-({[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C34H33N3O4S3
Número de CAS:
Peso molecular:
643.852
Número MDL:
Otras notas