Merck
R856118
11-METHYL-5-(4-METHYL-1-PIPERIDINYL)-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H26N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
418.565
Número MDL:
Otras notas