Merck
R853437
DIMETHYL 5-({[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H23N3O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
513.595
Número MDL:
Otras notas