Merck
R843598
(5Z)-3-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-5-[(3-{4-[(2-FLUOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C37H28FN5O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
673.794
Número MDL:
Otras notas