Merck
R828548
1-(4-FLUOROANILINO)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H10F4N4
Número de CAS:
Peso molecular:
370.312
Número MDL:
Otras notas