Merck
R789968
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
422.534
Número MDL:
Otras notas