Merck
R780022
2-ETHYL-3-METHYL-1-(3-TOLUIDINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H20N4
Número de CAS:
Peso molecular:
340.432
Número MDL:
Otras notas