Merck
R741930
4-ME-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H20Cl3N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
476.813
Número MDL:
Otras notas