Merck
R722448
N'-[(E)-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H21N5O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
427.485
Número MDL:
Otras notas